Learn More
DWK Life Sciences Fermeture rapide, en acier inoxydable, avec coquilles de maintien
La fermeture rapide est utilisée pour fermer les récipients à bride plate.
65.20€ - 112.00€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Pince à libération rapide pour la fermeture |
À utiliser avec (application) | Pince à ouverture rapide pour fermeture ; Accessoires pour récipients à bride plate |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10100161
|
DWK Life Sciences
290714609 |
DN 100 |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10464691
|
DWK Life Sciences
290713407 |
DN 60 |
65.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10683331
|
DWK Life Sciences
290715108 |
DN 120 |
87.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12656203
|
DWK Life Sciences
290715708 |
DN 150 |
97.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10170201
|
DWK Life Sciences
290716104 |
DN 200 |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La fermeture rapide ferme les récipients à bride plate et sécurise le couvercle. Un glissement ou une ouverture incontrôlée sont impossibles. La fermeture est fabriquée en acier inoxydable de haute qualité et possède trois coquilles de maintien.- Avec segment de fixation
- Fermeture rapide avec attache rapide
Spécification
1 de chaque | |
Acier inoxydable | |
Pince à libération rapide pour la fermeture | |
Pince à ouverture rapide pour fermeture ; Accessoires pour récipients à bride plate |