Learn More
DWK Life Sciences Fermeture rapide, en acier inoxydable, avec coquilles de maintien
La fermeture rapide est utilisée pour fermer les récipients à bride plate.
Marque:  DWK Life Sciences 290715108
Code produit. 10683331
  • 91.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La pince à libération rapide ferme les récipients à bride plate et fixe le couvercle. Il n’est pas possible de glisser ou d’ouvrir sans contrôle. Le bouchon est en acier inox de haute qualité et comporte trois segments de maintien.
  • Avec clip de montage
  • Fermeture rapide avec fixation rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 de chaque
Pince à libération rapide pour la fermeture
DN 120
Acier inoxydable
Pince à ouverture rapide pour fermeture ; Accessoires pour récipients à bride plate