Learn More
DWK Life Sciences Fermeture rapide, en acier inoxydable, avec coquilles de maintien
La fermeture rapide est utilisée pour fermer les récipients à bride plate.
Marque: DWK Life Sciences 290714609
93.64 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La pince à libération rapide ferme les récipients à bride plate et fixe le couvercle. Il n’est pas possible de glisser ou d’ouvrir sans contrôle. Le bouchon est en acier inox de haute qualité et comporte trois segments de maintien.
- Avec clip de montage
- Fermeture rapide avec fixation rapide
Spécification
1 de chaque | |
Pince à libération rapide pour la fermeture | |
DN 100 |
Acier inoxydable | |
Pince à ouverture rapide pour fermeture ; Accessoires pour récipients à bride plate |