Learn More
Helios Italquartz Capsules d’évaporation en quartz
Excellentes pour la production de solutions concentrées ou de précipités solides d’une substance dissoute. Les boîtes d’évaporation Helios Italquartz™ en Quartz résistent aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
106.00€ - 142.00€
Spécification
Matériau | Quartz |
---|---|
Forme | Rond |
Type | Capsule d’évaporation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11715694
|
Helios Italquartz
61F00141 |
45 cc |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744056
|
Helios Italquartz
61F00143 |
85 ml |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistant à la corrosion
- Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
- Sans bec verseur
Spécification
Quartz | |
Rond | |
Capsule d’évaporation |