Learn More
Helios Italquartz Capsules d’évaporation en quartz
Excellentes pour la production de solutions concentrées ou de précipités solides d’une substance dissoute. Les boîtes d’évaporation Helios Italquartz™ en Quartz résistent aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
Marque:  Helios Italquartz 61F00141
Code produit. 11715694
  • 106.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistant à la corrosion
  • Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
  • Sans bec verseur
Spécification
Spécification
45 cc
Rond
28 mm
Quartz
Capsule d’évaporation
56 mm