Learn More
Helios Italquartz Capsules d’évaporation en quartz
Excellentes pour la production de solutions concentrées ou de précipités solides d’une substance dissoute. Les boîtes d’évaporation Helios Italquartz™ en Quartz résistent aux chocs thermiques jusqu’à 1000°C.
Marque: Helios Italquartz 61F00143
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistant à la corrosion
- Chimiquement inertes aux acides (sauf HF)
- Sans bec verseur
Spécification
Plat | |
Quartz | |
Capsule d’évaporation | |
75 mm |
85 ml | |
Rond | |
27 mm |