Learn More
Macherey Nagel Papiers d’analyse d'analyse qualitative, MN 615
Largement utilisé pour les séparations de routine.
6.30€ - 7.70€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10758460
|
Macherey Nagel
431001 |
10 mm |
6.30€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10391255
|
Macherey Nagel
4310015 |
15 mm |
6.30€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10187374
|
Macherey Nagel
431002 |
20 mm |
6.30€
100 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10499634
|
Macherey Nagel
4310025 |
25 mm |
6.30€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10320415
|
Macherey Nagel
431003 |
30 mm |
6.30€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10402275
|
Macherey Nagel
4310082 |
82 mm |
7.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10176087
|
Macherey Nagel
4310085 |
85 mm |
7.70€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Papiers filtres qualitatifs largement utilisés pour les séparations de routine
- Fabriqués à partir de matières premières de qualité supérieure en utilisant de l’eau ultra-pure pour assurer une filtration constante et fiable
- Papier filtre à usage général le plus couramment utilisé avec une rétention et un débit moyen
- Couvre une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides
Spécification
Disc | |
MN 615 | |
100/Pk. |