Learn More
Macherey Nagel Papiers d’analyse d'analyse qualitative, MN 615
Largement utilisé pour les séparations de routine.
Marque: Macherey Nagel 431003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Papiers filtres qualitatifs largement utilisés pour les séparations de routine
- Fabriqués à partir de matières premières de qualité supérieure en utilisant de l’eau ultra-pure pour assurer une filtration constante et fiable
- Papier filtre à usage général le plus couramment utilisé avec une rétention et un débit moyen
- Couvre une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides
Spécification
Disc | |
MN 615 | |
100/Pk. | |
30 mm |