Learn More
Macherey Nagel Papiers d’analyse d'analyse qualitative, MN 615
Largement utilisé pour les séparations de routine.
Marque:  Macherey Nagel 431002
Code produit. 10187374
  • 6.70€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Papiers filtres qualitatifs largement utilisés pour les séparations de routine
  • Fabriqués à partir de matières premières de qualité supérieure en utilisant de l’eau ultra-pure pour assurer une filtration constante et fiable
  • Papier filtre à usage général le plus couramment utilisé avec une rétention et un débit moyen
  • Couvre une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides
Spécification
Spécification
Disc
MN 615
100/Pk.
20 mm