Learn More
Entonnoir conique en verre Pyrex™ avec clé en PTFE
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. Entonnoir conique en verre Pyrex™ avec robinet d’arrêt interchangeable en PTFE. Conforme aux normes ISO 4800 type 1.
90.55€ - 187.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 4800 |
Type de produit | Entonnoir de séparation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de joint | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de joint | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11383674
|
Pyrex
2190/08M |
1000 ml | 29/32 | Alésage du robinet d’arrêt :4mm |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11353674
|
Pyrex
2190/02M |
100 ml | 19/26 | Alésage du robinet d’arrêt :2mm |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11393674
|
Pyrex
2190/10M |
2000 ml | 29/32 | Alésage du robinet d’arrêt :6mm |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12079897
|
Pyrex
2190/04M |
250 ml | 24/29 | Alésage du robinet d’arrêt :2,5mm |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11373674
|
Pyrex
2190/06M |
500 ml | 24/29 | Alésage du robinet d’arrêt :4mm |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12423461
|
Pyrex
2190/01M |
50 ml | 14/23 | Alésage du robinet d’arrêt :2mm |
90.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 1
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Avec clé interchangeable en PTFE
- Fourni avec bouchons en polyéthylène et en verre
Spécification
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté | |
ISO 4800 | |
Entonnoir de séparation |