Learn More
Entonnoir conique en verre Pyrex™ avec clé en PTFE
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. Entonnoir conique en verre Pyrex™ avec robinet d’arrêt interchangeable en PTFE. Conforme aux normes ISO 4800 type 1.
Marque: Pyrex 2190/06M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 1
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Avec clé interchangeable en PTFE
- Fourni avec bouchons en polyéthylène et en verre
Spécification
500 ml | |
ISO 4800 | |
24/29 |
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté | |
Alésage du robinet d’arrêt :4mm | |
Entonnoir de séparation |