Learn More
Entonnoir conique en verre Pyrex™ avec clé en PTFE
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. Entonnoir conique en verre Pyrex™ avec robinet d’arrêt interchangeable en PTFE. Conforme aux normes ISO 4800 type 1.
Marque:  Pyrex 2190/04M
Code produit. 12079897
  • 113.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
    • Conforme à la norme ISO 4800, type 1
    • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
    • Avec clé interchangeable en PTFE
    • Fourni avec bouchons en polyéthylène et en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 ml
ISO 4800
24/29
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
Alésage du robinet d’arrêt :2,5mm
Entonnoir de séparation