Learn More
Buerkle™ Récipients à col large en PVC
Fabriqués en PVC hautement transparent pour une visibilité et une résistance optimales aux chocs. Les récipients à col large en PVC Buerkle™ présentent une large ouverture pour un remplissage facile et sûr.
2.05€ - 7.85€
Spécification
Matériau | PVC |
---|---|
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Forme | Carré |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15326438
|
Buerkle™
0355-0100 |
100 mL |
2.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15455564
|
Buerkle™
0355-0200 |
200 mL |
2.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11828232
|
Buerkle™
0355-0300 |
300 mL |
2.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11838232
|
Buerkle™
0355-0500 |
500 ml |
5.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10156743
|
Buerkle™
0355-0750 |
750 ml |
5.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11812633
|
Buerkle™
0355-1000 |
1000 mL |
6.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11822633
|
Buerkle™
0355-2000 |
2000 mL |
7.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Couvercle à vis noir en polypropylène avec joint en polyéthylène
- Convient aux liquides, poudres ou granulés, capsules, colorants
- Utilisation pour le transport d’échantillons
- La forme carrée optimise l’espace de stockage
Spécification
PVC | |
Oui | |
Polypropylène |
Noir | |
Carré | |
Bouchon à vis |