Learn More
Buerkle™ Récipients à col large en PVC
Code produit. 10156743
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Fabriqués en PVC hautement transparent pour une visibilité et une résistance optimales aux chocs. Les récipients à col large en PVC Buerkle™ présentent une large ouverture pour un remplissage facile et sûr.
  • Couvercle à vis noir en polypropylène avec joint en polyéthylène
  • Convient aux liquides, poudres ou granulés, capsules, colorants
  • Utilisation pour le transport d’échantillons
  • La forme carrée optimise l’espace de stockage
Spécification
Capacité (métrique) 750 ml
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 92 x 92 x 120 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 69 mm
Matériau PVC
Longueur (métrique) 92 mm
Largeur (métrique) 92 mm
Couleur de bouchon Noir
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 120 mm
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis