Learn More
Buerkle™ Récipients à col large en PVC
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Description
- Couvercle à vis noir en polypropylène avec joint en polyéthylène
- Convient aux liquides, poudres ou granulés, capsules, colorants
- Utilisation pour le transport d’échantillons
- La forme carrée optimise l’espace de stockage
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Couleur | Transparent |
Dimensions (L x l x H) | 95 x 95 x 152 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 69 mm |
Matériau | PVC |
Longueur (métrique) | 95 mm |
Largeur (métrique) | 95 mm |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |