Learn More
Rogo Sampaic™ Rack en PVC
32.38€ - 109.18€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Matériau | PVC |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11798512
|
Rogo Sampaic™
BJJ005 |
255 x 48 x 40mm |
54.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11788512
|
Rogo Sampaic™
BJJ003 |
118 x 48 x 40mm |
32.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11718522
|
Rogo Sampaic™
BJJ020 |
182 x 68 x 90mm |
44.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11728522
|
Rogo Sampaic™
BJJ017 |
182 x 68 x 65mm |
60.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11738522
|
Rogo Sampaic™
BJJ025 |
185 x 95 x 65mm | |||||||
11748522
|
Rogo Sampaic™
BJJ027 |
177 x 120 x 40 mm | |||||||
11712724
|
Rogo Sampaic™
BJJ030 |
220 x 150 x 60mm | |||||||
Description
Portoir PVC 3 niveaux• Entièrement démontable
• Compatible tube φ 14 à 55mm
• Capacité 6 à 100 tubes
• Portoir PVC
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
PVC | |
1 de chaque |