Description
Portoir PVC 3 niveaux• Entièrement démontable
• Compatible tube φ 14 à 55mm
• Capacité 6 à 100 tubes
• Portoir PVC
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (14 mm) | |
12 | |
1/boîte | |
118 mm | |
40 mm |
2 x 6 | |
PVC | |
Tube de 14 mm de diamètre | |
118 x 48 x 40mm | |
48 mm | |
14 mm |