Description
Portoir PVC 3 niveaux• Entièrement démontable
• Compatible tube φ 14 à 55mm
• Capacité 6 à 100 tubes
• Portoir PVC
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Tubes (50 mm) | |
6 | |
1 de chaque | |
220 mm | |
60 mm |
2 x 3 | |
PVC | |
Tube de 50mm de diamètre | |
220 x 150 x 60mm | |
150 mm | |
50 mm |