Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en PTFE
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ résiste aux températures extrêmes. Elle est idéale pour les applications de haute pureté.
41.62€ - 298.00€
Spécification
Matériau PTFE
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
15163206
Afficher les documents Détails de la promotion
Saint Gobain Life Sciences
070535-09-ND
0,89 mm 2,57 mm
74.35€
12 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11733169
Afficher les documents Détails de la promotion
Saint Gobain Life Sciences
A200160X0805
1.6 mm 3.2 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11802801
Afficher les documents Détails de la promotion
Saint Gobain Life Sciences
TFEBPC4050
5 mm 7 mm
298.00€
50m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11929974
Afficher les documents Détails de la promotion
Saint Gobain Life Sciences
TC31619
16 mm 19,6 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11989964
Afficher les documents Détails de la promotion
Saint Gobain Life Sciences
TC30913
0,19 mm 13 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11870782
Afficher les documents Détails de la promotion
Saint Gobain Life Sciences
TFEAUC4025
2 mm 4 mm
102.84€
25m
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-10-2024
Description
  • Tubulure chimiquement inerte
  • Excellente résistance chimique
  • Ne se lixiviera pas dans le liquide pompé ou ne l’absorbera pas.
  • Perméabilité aux gaz extrêmement faible
  • Non toxiques
  • Pratiquement non poreux
  • Faible coefficient de frottement
  • Stérilisez à l’OEt ou autoclavez
Spécification
Spécification
PTFE