Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en PTFE
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ résiste aux températures extrêmes. Elle est idéale pour les applications de haute pureté.
Marque: Saint Gobain Life Sciences TC31619
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure chimiquement inerte
- Excellente résistance chimique
- Ne se lixiviera pas dans le liquide pompé ou ne l’absorbera pas.
- Perméabilité aux gaz extrêmement faible
- Non toxiques
- Pratiquement non poreux
- Faible coefficient de frottement
- Stérilisez à l’OEt ou autoclavez
Spécification
Tubing | |
0.63 in. | |
PTFE | |
19,6 mm | |
1 m | |
1,5 mm | |
-400°F | |
1/boîte | |
500°F |
Autoclavable | |
16 mm | |
0.77 in. | |
3.3 ft. | |
0.06 in. | |
Transfert de milieux agressifs | |
-240deg;C | |
2 bars à 20°C | |
260°C |