Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en PTFE
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ résiste aux températures extrêmes. Elle est idéale pour les applications de haute pureté.
Marque: Saint Gobain Life Sciences A200160X0805
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubulure chimiquement inerte
- Excellente résistance chimique
- Ne fuira pas dans le liquide pompé et ne sera pas absorbé en dehors de celui-ci
- Très faible perméabilité aux gaz
- Non toxique
- Pratiquement non poreuse
- Faible coefficient de friction
- Stérilisation à l’OEt ou en autoclave
Spécification
Tubing | |
0.06 in. | |
PTFE | |
3.2 mm | |
10 m | |
0.8 mm | |
-400°F | |
1/boîte | |
Semirigid | |
500°F |
Oui | |
1.6 mm | |
0.13 in. | |
32.8 ft. | |
1/32 in. | |
Pour l’identification rapide du montage de plusieurs tubes sous pression ou à température élevée | |
–240 à 260°C | |
Vert | |
25 bar à 20°C | |
–240 à 260°C |