Learn More
Couvercle de bécher en PTFE, Thermo Scientific Chemicals
À utiliser avec les béchers
33.80€ - 603.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15461477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038084.KT |
Bécher 10 ml | |||||||
15471477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038085.KT |
Bécher 25 ml | |||||||
15481477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038086.KT |
Bécher 50 ml | |||||||
15491477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038087.KT |
Bécher 100 ml |
57.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15401487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038088.KT |
Bécher 250 ml |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15411487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038089.KT |
Bécher 500 ml |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15406175
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038090.KT |
Bécher 1000 ml |
334.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15416175
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038091.KT |
Bécher 2000 ml | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Disponibles en plusieurs diamètres
Spécification
PTFE |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche