Learn More
Couvercle de bécher en PTFE, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15411487
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Couvercle de bécher en PTFE, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15411487
Bécher 500 ml
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bécher 1000 ml
Bécher 100 ml
Bécher 10 ml
Bécher 2000 ml
Bécher 250 ml
Bécher 25 ml
Bécher 500 ml
Bécher 50 ml
Code produit. 15411487
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038089.KT
En stock
À utiliser avec les béchers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Disponibles en plusieurs diamètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 80mm
Matériau PTFE
À utiliser avec (équipement) Bécher 500 ml
Hauteur (métrique) 125mm
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Couvercle de bécher en PTFE, Thermo Scientific Chemicals >