Learn More
Couvercle de bécher en PTFE, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bécher 1000 ml
Bécher 100 ml
Bécher 10 ml
Bécher 2000 ml
Bécher 250 ml
Bécher 25 ml
Bécher 500 ml
Bécher 50 ml
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Disponibles en plusieurs diamètres
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 32mm |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (équipement) | Bécher 25 ml |
Hauteur (métrique) | 47mm |