Learn More
Colorant de charge de gel de protéines pour SDS-PAGE, 2X (Liq./Electrophor violet foncé), Fisher BioReagents
93.40€ - 103.00€
Spécification
Absorbance 0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
Nom chimique ou matériau Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
CAS 56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Qualité Électrophorèse
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10429313
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP637-1
1 mL Poly Tube Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10376363
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP637-5
5 mL Flacon poly Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce colorant est ajouté aux échantillons de protéines avant l’électrophorèse sur gels SDS–PAGE.
Spécification
Spécification
0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU
56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0
Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%).
Liquide
Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X
Électrophorèse
Violet
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT