Learn More
Colorant de charge de gel de protéines pour SDS-PAGE, 2X (Liq./Electrophor violet foncé), Fisher BioReagents
Brand: Fisher BioReagents BP637-5
View more versions of this product
This item is not returnable.
View return policy
Description
Ce colorant est ajouté aux échantillons de protéines avant l’électrophorèse sur gels SDS–PAGE.Specifications
0.15 to 0.35 AU at 252nm, 0.25 to 0.40 AU, 0.32 to 0.47 AU | |
56-81-5, 77-86-1, 151-21-3, 7647-01-0 | |
Sodium Dodecyl Sulfate (<5%), Glycerol (<12%), Tris (<1.0%), Proprietary Component (<2%), and Water (80%). | |
Violet | |
Liquide |
Protein Gel-Loading Dye for SDS-PAGE, 2X | |
Électrophorèse | |
Flacon poly | |
5 mL |