Learn More
Brady™ Étiquette pour imprimante
138.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Finition | Mat |
Format | Laminé |
Print Technology | Transfert thermique |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11757114
|
Brady™
114936 |
Gris | 44,25 mm | 19,25 mm | |||||
Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL | |
Mat | |
Transfert thermique | |
1 |
Acrylique, Permanent | |
Laminé | |
Étiquette pour imprimante | |
–40°C à +70°C |