Spécification
Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, certifiés UL | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyéthylène | |
Étiquette pour imprimante | |
BMP™ 71 | |
100/Bte | |
44,25 x 25,4 mm (l x H) | |
0,144 mm | |
25,40 x 44,45 mm | |
19,25 mm |
Étiquettes d’imprimante pour étiquettes BMP71 | |
Gris | |
Laminé | |
Transfert thermique | |
Communication voix et données, marquage de fils et câbles | |
1 | |
Rectangle | |
–40°C à +70°C | |
69,85 mm | |
44,25 mm | |
25,40 mm |