Learn More
Tétranitropalladate de potassium(II), Pd 28,3 % min., Thermo Scientific Chemicals
91.50€ - 445.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13844-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | K2N4O8Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 368.64 |
Numéro MDL | MFCD00049788 |
Clé InChI | ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1 |
CID PubChem | 18763730 |
Nom IUPAC | Dipotassium;palladium;tétranitrite |
SMILES | [K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010537.03 |
1 g |
91.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386048
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010537.06 |
5 g |
445.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13844-89-8 | |
368.64 | |
ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J | |
18763730 | |
[K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O |
K2N4O8Pd | |
MFCD00049788 | |
dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1 | |
Dipotassium;palladium;tétranitrite |
Spécification
Potassium tetranitropalladate(II) | |
13844-89-8 | |
K2N4O8Pd | |
dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1 | |
[K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O | |
368.64 | |
368.63 |
310°C (decomposition) | |
Cristalline | |
MFCD00049788 | |
ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J | |
Dipotassium;palladium;tétranitrite | |
18763730 | |
Pd 28.3% min. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-568-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche