Learn More
Tétranitropalladate de potassium(II), Pd 28,3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386048
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13844-89-8
Formule moléculaire K2N4O8Pd
Poids moléculaire (g/mol) 368.64
Numéro MDL MFCD00049788
Clé InChI ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J
Synonyme dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1
CID PubChem 18763730
Nom IUPAC Dipotassium;palladium;tétranitrite
SMILES [K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tetranitropalladate(II)
Point de fusion 310°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Poids de la formule 368.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28.3% min.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium tetranitropalladate (II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium tetranitropalladate (II)