Learn More
Tétranitropalladate de potassium(II), Pd 28,3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium tetranitropalladate(II) |
Point de fusion | 310°C (decomposition) |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 368.63 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 28.3% min. |