Learn More
Phosphate de potassium, tribasique monohydraté, 96 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
21.81€ - 1224.09€
Identifiants chimiques
CAS 27176-10-9
Formule moléculaire K3O4P·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 230.28
Numéro MDL MFCD00150410
Clé InChI RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
CID PubChem 22031701
Nom IUPAC Tripotassium;phosphate;hydraté
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10751331
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
263790250
25 g Flacon en verre
21.81€
25g
10048521
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
263795000
500 g Flacon en verre
45.83€
500g
10003340
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
263790010
1 kg Flacon en verre
76.18€
1kg
10511984
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
263790050
5 kg Bouteille en plastique
270.35€
5kg
10267123
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
263790251
25 kg Tambour en fibre
1224.09€
25kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
27176-10-9
230.28
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
22031701
O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
K3O4P·H2O
MFCD00150410
tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
Tripotassium;phosphate;hydraté
Spécification
Potassium phosphate, tribasic monohydrate
c.p.
Blanc
96%
K3PO4·H2O
tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Tripotassium;phosphate;hydraté
22031701
96%
13% max. (800°C)
1340.0°C
27176-10-9
Poudre
K3O4P·H2O
MFCD00150410
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
230.28
230.28
Extra pur
2.564
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.