Learn More
Phosphate de potassium, tribasique monohydraté, 96 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10511984
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27176-10-9
Formule moléculaire K3O4P·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 230.28
Numéro MDL MFCD00150410
Clé InChI RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
CID PubChem 22031701
Nom IUPAC Tripotassium;phosphate;hydraté
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Point de fusion 1340.0°C
Note relative au nom c.p.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 96%
Formule linéaire K3PO4·H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 230.28
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Perte par calcination 13% max. (800°C)
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité 2.564
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.