Learn More
Phosphate de potassium, tribasique monohydraté, 96 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate, tribasic monohydrate |
Point de fusion | 1340.0°C |
Note relative au nom | c.p. |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 96% |
Formule linéaire | K3PO4·H2O |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
Poids de la formule | 230.28 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium phosphate tribasic monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.