Learn More
Phosphate de potassium dibasique, ≥98 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥98 %
54.50€ - 4219.68€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-11-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HK2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.17 |
Numéro MDL | MFCD00011383 |
Clé InChI | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
CID PubChem | 24450 |
ChEBI | CHEBI:32031 |
Nom IUPAC | dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15608020
|
Honeywell-Fluka
P3786-100G |
100 g |
54.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15648020
|
Honeywell-Fluka
P3786-500G |
500 g |
90.68€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15618020
|
Honeywell-Fluka
P3786-1KG |
1 kg |
82.69€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15628020
|
Honeywell-Fluka
P3786-25KG |
2.5 kg |
4219.68€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15658020
|
Honeywell-Fluka
P3786-6X500G |
6 x 500 g |
592.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15638020
|
Honeywell-Fluka
P3786-4X2.5KG |
4 x 2.5 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7758-11-4 | |
174.17 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
24450 | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
HK2O4P | |
MFCD00011383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
CHEBI:32031 | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Spécification
Potassium phosphate dibasic | |
HK2O4P | |
MFCD00011383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.17 | |
CHEBI:32031 | |
≥98% |
7758-11-4 | |
K2HPO4 | |
NONH for all modes of transport | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène | |
24450 | |
174.18g/mol |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphate de potassium dibasique, ≥98 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™