Learn More
Phosphate de potassium dibasique, ≥98 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate dibasic |
Quantité | 6 x 500 g |
Formule linéaire | K2HPO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 174.18g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphate de potassium dibasique, ≥98 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu