Learn More
Phosphate de potassium dibasique, ≥98 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15648020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-11-4
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Numéro MDL MFCD00011383
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate dibasic
Quantité 500 g
Formule linéaire K2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 174.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphate de potassium dibasique, ≥98 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™ >