Learn More
Permanganate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
35.70€ - 2157.34€
Identifiants chimiques
CAS | 7722-64-7 |
---|---|
Formule moléculaire | KMnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.032 |
Numéro MDL | MFCD00011364 |
Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
CID PubChem | 516875 |
Nom IUPAC | permanganate de potassium |
SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633390
|
Honeywell-Fluka
31404-100G |
100 g |
35.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15673390
|
Honeywell-Fluka
31404-500G |
500 g |
72.61€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643390
|
Honeywell-Fluka
31404-1KG |
1 kg |
137.90€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653390
|
Honeywell-Fluka
31404-2.5KG |
2.5 kg |
275.11€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15663390
|
Honeywell-Fluka
31404-25KG |
25 kg |
2157.34€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7722-64-7 | |
158.032 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
516875 | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
KMnO4 | |
MFCD00011364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
permanganate de potassium |
Spécification
Potassium Permanganate | |
7722-64-7 | |
MFCD00011364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
158.032 | |
158.03g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. | |
KMnO4 | |
1490 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
permanganate de potassium | |
516875 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
P220-P273-P280-P305 + P351 + P338-P310-P501
H272-H302-H314-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-760-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SD6475000