Learn More
Permanganate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15663390
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-64-7
Formule moléculaire KMnO4
Poids moléculaire (g/mol) 158.032
Numéro MDL MFCD00011364
Clé InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
CID PubChem 516875
Nom IUPAC permanganate de potassium
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Permanganate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 25 kg
Numéro UN 1490
Poids de la formule 158.03g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur