missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Permanganate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Permanganate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Quantité | 1 kg |
Numéro UN | 1490 |
Poids de la formule | 158.03g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | ACS/certifié pur |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'