Learn More
Nitrate de potassium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
KNO3, numéro CAS-7757-79-1, nitre, salpêtre, acide nitrique sel de potassium, kaliumnitrat, nitrate de potasse, vicknite, acide nitrique, sel de potassium, kalii nitras, nitrate de potassium, salpêtre, 500 g, 400°C, CHEBI:63043, blanc, 101,1 g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, nitrate de potassium, 334°C
57.10€ - 545.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-79-1 |
---|---|
Formule moléculaire | KNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.10 |
Numéro MDL | MFCD00011409 |
Clé InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
CID PubChem | 24434 |
ChEBI | CHEBI:63043 |
Nom IUPAC | potassium ; nitrate |
SMILES | [K+].[O-][N+]([O-])=O |
Description
KNO3, numéro CAS-7757-79-1, nitre, salpêtre, acide nitrique sel de potassium, kaliumnitrat, nitrate de potasse, vicknite, acide nitrique, sel de potassium, kalii nitras, nitrate de potassium, salpêtre, 500 g, 400°C, CHEBI:63043, blanc, 101,1 g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, nitrate de potassium, 334°C
Identifiants chimiques
7757-79-1 | |
101.10 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
potassium ; nitrate |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
400°C | |
7757-79-1 | |
6 to 8 | |
KNO3 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O | |
101.10 | |
CHEBI:63043 | |
Récipient de poudre en plastique |
334°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011409 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potassium ; nitrate | |
24434 | |
101.1g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.