Learn More
Nitrate de potassium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 10617422
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
KNO3, numéro CAS-7757-79-1, nitre, salpêtre, acide nitrique sel de potassium, kaliumnitrat, nitrate de potasse, vicknite, acide nitrique, sel de potassium, kalii nitras, nitrate de potassium, salpêtre, 500 g, 400°C, CHEBI:63043, blanc, 101,1 g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, nitrate de potassium, 334°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nom IUPAC potassium nitrate
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 400°C
Point de fusion 334°C
Couleur Blanc
pH 6 to 8
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 101.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.