Learn More
Nitrate de potassium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit. 10181480
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
KNO3, numéro CAS-7757-79-1, nitre, salpêtre, acide nitrique sel de potassium, kaliumnitrat, nitrate de potasse, vicknite, acide nitrique, sel de potassium, kalii nitras, nitrate de potassium, salpêtre, 500 g, 400°C, CHEBI:63043, blanc, 101,1 g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, nitrate de potassium, 334°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nom IUPAC potassium ; nitrate
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 400°C
Point de fusion 334°C
Couleur Blanc
pH 6 to 8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 101.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt