Learn More
Métabisulfite de potassium, 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
23.60€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16731-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O5S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.31 |
Numéro MDL | MFCD00167605 |
Clé InChI | RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 |
CID PubChem | 28019 |
Nom IUPAC | Sulfinatosulfonate de dipotassium |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10722792
|
Thermo Scientific Acros
418270250 |
25 g | Flacon en verre |
23.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10229560
|
Thermo Scientific Acros
418275000 |
500 g | Flacon en verre |
39.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10320354
|
Thermo Scientific Acros
418270025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
124.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
16731-55-8 | |
222.31 | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
28019 | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
K2O5S2 | |
MFCD00167605 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
Sulfinatosulfonate de dipotassium |
Spécification
Potassium metabisulfite | |
97% | |
Blanc à jaune | |
96% min. (Iodimetry) | |
K2S2O5 | |
15, 7766 | |
Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O | |
222.31 | |
222.33 | |
Extra pur |
150.0°C | |
16731-55-8 | |
Poudre cristalline fine | |
K2O5S2 | |
MFCD00167605 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
Sulfinatosulfonate de dipotassium | |
28019 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 240-795-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TT4920000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium metabisulfite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.