Learn More
Métabisulfite de potassium, 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10722792
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16731-55-8
Formule moléculaire K2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
Numéro MDL MFCD00167605
Clé InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
CID PubChem 28019
Nom IUPAC Sulfinatosulfonate de dipotassium
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium metabisulfite
Point de fusion 150.0°C
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Iodimetry)
Formule linéaire K2S2O5
Merck Index 15, 7766
Informations sur la solubilité Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium metabisulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.