Learn More
Métabisulfite de potassium, 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium metabisulfite |
Point de fusion | 150.0°C |
Note relative au nom | 97% |
Couleur | Blanc à jaune |
Forme physique | Poudre cristalline fine |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Iodimetry) |
Formule linéaire | K2S2O5 |
Merck Index | 15, 7766 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Potassium metabisulfite
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.