Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ≥98.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade,≥98.5%
23.71€ - 232.86€
Identifiants chimiques
CAS | 14459-95-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6FeK4N6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 422.39 |
Numéro MDL | MFCD00167023 |
Clé InChI | NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15668060
|
Honeywell Research Chemicals
P9387-100G |
100 g | Poly bottle | ||||||
15688060
|
Honeywell Research Chemicals
P9387-500G |
500 g | Poly bottle | ||||||
15678060
|
Honeywell Research Chemicals
P9387-2.5KG |
2.5 kg | Poly bottle | ||||||
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
14459-95-1 | |
422.39 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
C6H6FeK4N6O3 | |
MFCD00167023 | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
Spécification
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate | |
14459-95-1 | |
C6H6FeK4N6O3 | |
MFCD00167023 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate | |
422.39g/mol | |
Odorless | |
1,85g/cu.cm at 20°C |
70°C | |
Yellow | |
K4Fe(CN)6 · 3H2O | |
NONH for all modes of transport | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N | |
422.39 | |
≥98.5% | |
Crystalline |
Sécurité et traitement
P273
missing translation for 'rtecsNumber' : 237-722-2