missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ≥98.5%, Reagent Grade, Honeywell™

Code produit. 15678060
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Reagent Grade,≥98.5%

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 14459-95-1
Formule moléculaire C6H6FeK4N6O3
Poids moléculaire (g/mol) 422.39
Numéro MDL MFCD00167023
Clé InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N

Spécification

Nom chimique ou matériau Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Point de fusion 70°C
Couleur Jaune
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire K4Fe(CN)6 · 3H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 422.39g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 1,85g/cu.cm at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis