Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ≥98.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15688060
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Reagent Grade,≥98.5%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14459-95-1
Formule moléculaire C6H6FeK4N6O3
Poids moléculaire (g/mol) 422.39
Numéro MDL MFCD00167023
Clé InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Point de fusion 70°C
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Formule linéaire K4Fe(CN)6 · 3H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 422.39g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 1,85g/cu.cm at 20°C