Learn More
Carbonate de potassium, qualité réactif, Honeywell
Qualité réactif, ≥ 98 %, poudre, −325 mesh
43.10€ - 1262.34€
Identifiants chimiques
CAS | 584-08-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CK2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.21 |
Numéro MDL | MFCD00011382 |
Clé InChI | BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate |
CID PubChem | 11430 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15614410
|
Honeywell Research Chemicals
347825-250G |
250 g | |||||||
15694400
|
Honeywell Research Chemicals
347825-1KG |
1 kg |
151.11€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15604410
|
Honeywell Research Chemicals
347825-2.5KG |
2.5 kg |
259.34€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15684400
|
Honeywell Research Chemicals
347825-12KG |
12 kg | |||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
584-08-7 | |
138.21 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
11430 |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Potassium carbonate | |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
4267587 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium carbonate | |
11430 | |
≥98% |
584-08-7 | |
K2CO3 | |
NONH for all modes of transport | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O | |
138.21 | |
138.21g/mol | |
Réactif |
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : TS7750000